missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylene Oxide 1000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30310640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30310640 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30310640 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09010401TN

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Oxirane
CAS 75-21-8
Nomi componenti o analita Oxirane
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C2 H4 O
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Oxirane, Ethylene oxide
InChI Formula InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
SMILES C1CO1
IUPAC Name oxirane
Solvent or Matrix Triacetin
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Quantità 5 x 1 mL
Peso formulazione 44.0262 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.