Learn More
Ethylene oxide 50000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327202
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30327202 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327202 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15786500DI50K
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxirane
CAS 75-21-8
Nomi componenti o analita Oxirane
Shipping Condition -18°C
Formula molecolare C2 H4 O
Concentrazione 50000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Oxirane, Ethylene oxide
InChI Formula InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
SMILES C1CO1
IUPAC Name oxirane
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Quantità 1 mL
Peso formulazione 44.0262 g/mol