missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylene Terephthalate Cyclic Dimer, TRC

Codice prodotto. 30010994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30010994 10 mg 10mg
30006643 1 mg 1mg
30007955 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30010994 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE91817010MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 24388-68-9
Formula molecolare C20 H16 O8
Molecular Weight (g/mol) 384.3362
Sinonimo 3,6,13,16-Tetraoxatricyclo[16.2.2.28,11]tetracosa-8,10,18,20,21,23-hexaene-2,7,12,17-tetrone, Terephthalic Acid, Bimol. Cyclic Ethylene Ester, Ethylene Glycol, Bimol. Cyclic Terephthalate
SMILES O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc1cc3

Specifica

Materiale o nome chimico Ethylene Terephthalate Cyclic Dimer
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H16O8/c21-17-13-1-2-14(4-3-13)18(22)26-11-12-28-20(24)16-7-5-15(6-8-16)19(23)27-10-9-25-17/h1-8H,9-12H2
Peso formulazione 384.0845
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.