Learn More
Ethylene Terephthalate Cyclic Pentamer, TRC
Codice prodotto. 30009415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30009415 5 mg 5mg
30004173 2.5 mg 2.50mg
30005960 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9181855MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16104-97-5
Formula molecolare C50 H40 O20
Molecular Weight (g/mol) 960.841
Sinonimo 3,6,13,16,23,26,33,36,43,46-Decaoxahexacyclo[46.2.2.28,11.218,21.228,31.238,41]hexaconta-8,10,18,20,28,30,38,40,48,50,51,53,55,57,59-pentadecaene-2,7,12,17,22,27,32,37,42,47-decone, Terephthalic Acid, Pentamol. Cyclic Ethylene Ester, Ethylene Glycol, Pentamol. Cyclic Terephthalate
SMILES O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCOC(=O)c5ccc(cc5)C(=O)OCCOC(=O)c6ccc1cc6
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Terephthalate Cyclic Pentamer
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C50H40O20/c51-41-31-1-2-32(4-3-31)42(52)62-23-24-64-44(54)34-9-11-36(12-10-34)46(56)66-27-28-68-48(58)38-17-19-40(20-18-38)50(60)70-30-29-69-49(59)39-15-13-37(14-16-39)47(57)67-26-25-65-45(55)35-7-5-33(6-8-35)43(53)63-22-21-61-41/h1-20H,21-30H2
Peso formulazione 960.211
Percent Purity >95%