Learn More
Ethylene Terephthalate Cyclic Tetramer, TRC
Codice prodotto. 17977924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17977924 5 mg 5mg
17978224 2.5 mg 2.50mg
17918514 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17977924 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9181905MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16104-96-4
Formula molecolare C40 H32 O16
Molecular Weight (g/mol) 768.672
Sinonimo 3,6,13,16,23,26,33,36-Octaoxapentacyclo[36.2.2.28,11.218,21.228,31]octatetraconta-8,10,18,20,28,30,38,40,41,43,45,47-dodecaene-2,7,12,17,22,27,32,37-octone, Terephthalic Acid, Tetramol. Cyclic Ethylene Ester, 3,6,13,16,23,26,33,36-Octaoxapentacyclo[36.2.2.28,11.218,21.228,31]octatetraconta-8,10,18,20,28,30,38,40,41,43,45,47-dodecaen-2,7,12,17,22,27,32,37-octone, Ethylene Glycol, Tetramol. Cyclic Terephthalate, Ethylene Terephthalate Cyclic Tetramer
SMILES O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCOC(=O)c5ccc1cc5
Spécification
Materiale o nome chimico Ethylene Terephthalate Cyclic Tetramer
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C40H32O16/c41-33-25-1-2-26(4-3-25)34(42)50-19-20-52-36(44)28-9-11-30(12-10-28)38(46)54-23-24-56-40(48)32-15-13-31(14-16-32)39(47)55-22-21-53-37(45)29-7-5-27(6-8-29)35(43)51-18-17-49-33/h1-16H,17-24H2
Peso formulazione 768.169
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.