missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylene Terephthalate Cyclic Tetramer, TRC

Codice prodotto. 17978224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17978224 2.5 mg 2.50mg
17977924 5 mg 5mg
17918514 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17978224 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9181902.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16104-96-4
Formula molecolare C40 H32 O16
Molecular Weight (g/mol) 768.672
Sinonimo 3,6,13,16,23,26,33,36-Octaoxapentacyclo[36.2.2.28,11.218,21.228,31]octatetraconta-8,10,18,20,28,30,38,40,41,43,45,47-dodecaene-2,7,12,17,22,27,32,37-octone, Terephthalic Acid, Tetramol. Cyclic Ethylene Ester, 3,6,13,16,23,26,33,36-Octaoxapentacyclo[36.2.2.28,11.218,21.228,31]octatetraconta-8,10,18,20,28,30,38,40,41,43,45,47-dodecaen-2,7,12,17,22,27,32,37-octone, Ethylene Glycol, Tetramol. Cyclic Terephthalate, Ethylene Terephthalate Cyclic Tetramer
SMILES O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCOC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)OCCOC(=O)c5ccc1cc5

Specifikationer

Materiale o nome chimico Ethylene Terephthalate Cyclic Tetramer
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C40H32O16/c41-33-25-1-2-26(4-3-25)34(42)50-19-20-52-36(44)28-9-11-30(12-10-28)38(46)54-23-24-56-40(48)32-15-13-31(14-16-32)39(47)55-22-21-53-37(45)29-7-5-27(6-8-29)35(43)51-18-17-49-33/h1-16H,17-24H2
Peso formulazione 768.169
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.