missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylene Terephthalate Cyclic Trimer, TRC

Codice prodotto. 30006085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006085 50 mg 50mg
30012076 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30006085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE91771550MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 7441-32-9
Formula molecolare C30H24O12
Molecular Weight (g/mol) 576.5
Sinonimo 3,6,13,16,23,26-Hexaoxatetracyclo[26.2.2.28,11.218,21]hexatriaconta-8,10,18,20,28,30,31,33,35-nonaene-2,7,12,17,22,27-hexone, Terephthalic acid, trimol. cyclic ethylene ester, Ethylene glycol, trimol. cyclic terephthalate, 1,4,11,14,21,24-Hexaoxatribenzo[abc,klm,uvw]cyclotriacontane-5,10,15,20,25,30-hexone, Cyclic ethylene terephthalate trimer, Cyclic tris(ethylene terephthalate), Cyclotris(ethylene glycol terephthalate), Ethylene glycol-terephthalic acid cyclic trimer, Ethylene terephthalate cyclic trimer, Ethylene terephthalate trimer, Tris ethylene terephthalate
SMILES O=C1OCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCOC(=O)c3ccc(cc3)C(=O)OCCOC(=O)c4ccc1cc4

Specifica

Materiale o nome chimico Ethylene Terephthalate Cyclic Trimer
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C30H24O12/c31-25-19-1-2-20(4-3-19)26(32)38-15-16-40-28(34)22-9-11-24(12-10-22)30(36)42-18-17-41-29(35)23-7-5-21(6-8-23)27(33)39-14-13-37-25/h1-12H,13-18H2
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.