Learn More
Ethylene thiourea, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326847 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326847 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC13330000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Nomi componenti o analita Ethylene thiourea
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C3 H6 N2 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES S=C1NCCN1
IUPAC Name imidazolidine-2-thione
Molecular Weight (g/mol) 102.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 102.0252 g/mol