Learn More
Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10341591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10341591 25 g Plastic bottle 25g
10351591 100 g Plastic bottle 100g
10072823 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10341591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409910250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-42-5
Formula molecolare C14H24N2O10
Molecular Weight (g/mol) 380.34
Numero MDL MFCD00004291
InChI Key DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC Name 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid
Punto di fusione 240.0°C to 245.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Quantità 25 g
Beilstein 04, IV, 2433
Indice di Merck 15, 3576
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 380.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder