Learn More
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0), 98%
Codice prodotto. 10753413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10753413
Marca: Thermo Scientific Acros 369362500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12120-15-9 | C38H34P2Pt | 747.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12120-15-9
Formula molecolare C38H34P2Pt
Molecular Weight (g/mol) 747.72
Numero MDL MFCD00012028
InChI Key RZUASTIKPBCXPU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ethene bis(triphenylphosphane) platinum
SMILES [Pt].C=C.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Punto di fusione 127.0°C to 131.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Pt)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]2Pt[H2C=CH2]
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 747.73
Percent Purity 98%