Learn More
Ethylenediamine, 99%
Codice prodotto. 10741784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10741784 10 L Plastic drum 10L
10417880 1 L Glass Bottle 1L
10182430 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10741784 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118420100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-15-3
Formula molecolare C2H8N2
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00008204
InChI Key PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
IUPAC Name ethane-1,2-diamine
SMILES NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediamine
Punto di fusione 11.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8980g/mL
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare H2NCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4555 to 1.4575
Quantità 10 L
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Indice di Merck 15, 3849
Gravità specifica 0.898
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene
Viscosità 1.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 60.1
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid, Fuming In Air