Learn More
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0), Fisher BioReagents
Catalog Number p-25771
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8
C10H16N2O8
292.24
MFCD00003541
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
6049
CHEBI:42191
2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8
C10H16N2O8
292.24
MFCD00003541
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
6049
CHEBI:42191
2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
EDTA, DEPC-Treated solution is ideal for RNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Colore Colorless
Nota nome 0.5M, pH 8.0
Concentrazione 0.475 to 0.525M
Indice di Merck 15, 3565
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
pH 8.0
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate