Learn More
Ethylenediamine Tetraacetic Acid Disodium Salt ACS MP Biomedicals
Codice prodotto. 11412842 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11412842 500 g 500g
11402842 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11412842 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215252290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    140.70€ / 500g
    Risparmia 7.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediamine Tetraacetic Acid Disodium Salt
Quantità 500 g
Peso formulazione 372.2
Percent Purity 99%
Grado ACS