Learn More
Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, 99.74%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11441062 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11441062 1 kg
11411062 100 g
11421062 250 g
11431062 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11441062 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219517391
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate
Colore White
Quantità 1 kg
Peso formulazione 372.2
Percent Purity 0.9974
Grado ACS
Forma fisica Powder
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.