Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10306983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
20 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
100mL
1L
20L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306983 100 mL Poly Bottle 100mL
10182903 500 mL Poly Bottle 500mL
10628203 1 L Nalgene Poly Bottle 1L
10073074 20 L Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10306983 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2482100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
EDTA is used extensively in molecular biology to minimize metal ion impurities in reaction buffers. Ideal for DNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Formula molecolare C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
Numero MDL MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Colore Colorless
Nota nome 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work)
Formula lineare (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Concentrazione 0.475 to 0.525M
Indice di Merck 15, 3565
Peso formulazione 292.25
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
pH 8.0
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.