Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10628203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
20 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
100mL
1L
20L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10628203 1 L Nalgene Poly Bottle 1L
10306983 100 mL Poly Bottle 100mL
10182903 500 mL Poly Bottle 500mL
10073074 20 L Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10628203 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP24821
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
EDTA is used extensively in molecular biology to minimize metal ion impurities in reaction buffers. Ideal for DNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Formula molecolare C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
Numero MDL MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Colore Colorless
Nota nome 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work)
Formula lineare (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Concentrazione 0.475 to 0.525M
Indice di Merck 15, 3565
Peso formulazione 292.25
Identificazione Pass Test
Imballaggio Nalgene Poly Bottle
pH 8.0
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.