Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-25783
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
20 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
100mL
1L
20L
500mL
Codice prodotto. 10306983
Marca: Fisher BioReagents BP2482100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
EDTA is used extensively in molecular biology to minimize metal ion impurities in reaction buffers. Ideal for DNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-00-4, 7732-18-5
Formula molecolare C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
Numero MDL MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Colore Colorless
Nota nome 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work)
Formula lineare (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Concentrazione 0.475 to 0.525M
Indice di Merck 15, 3565
Peso formulazione 292.25
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
pH 8.0
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.