Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.5%, ACS reagent
Codice prodotto. 10617201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10617201
Marca: Thermo Scientific Chemicals 409930010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-00-4
Formula molecolare C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
Numero MDL MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid
Informazioni di decomposizione >150°C
Punto di fusione 220.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >100°C
Residuo della combustione 0.2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantità 1 kg
Fieser 01,373
Indice di Merck 15, 3565
Informazioni di solubilità 0.005% max. Insoluble Matter (in dilute NH4OH)
Peso formulazione 292.23
Pressione del vapore 0.013hPa at 20°C
Percent Purity 99.5%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylenediaminetetraacetic acid