Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, 99%, pure
Codice prodotto. 10704611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10704611 1 kg Plastic bottle 1kg
10264960 250 g Plastic bottle 250g
11955331 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10704611 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 118430010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-00-4
Formula molecolare C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
Numero MDL MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto di fusione 220.0°C
Colore White
pH ∼2 to 3 (sat. soln. aq. soln.)
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantità 1 kg
Fieser 01,373
Indice di Merck 15,3565
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max
Peso formulazione 292.23
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.