Learn More
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99%
Codice prodotto. 11479562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479562 1000 g 1000g
11408920 500 g 500g
11499562 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479562 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10713.0B
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid is used as a complexing agent for many cations. It prevents metal ion impurities and used to remove excess iron from the body. It acts as a sequestering agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethylenediaminetetraacetic acid is used as a complexing agent for many cations. It prevents metal ion impurities and used to remove excess iron from the body. It acts as a sequestering agent in cosmetic products.
Solubility
Soluble in sodium hydroxide, sodium carbonate, ammonia solution, acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Notes
Stable. Incompatible with copper, copper alloys, nickel, aluminum, strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-00-4
Formula molecolare C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
Numero MDL MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto di fusione ∼245°C (decomposition)
Formula lineare (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantità 1000 g
Beilstein 1716295
Indice di Merck 14,3517
Informazioni di solubilità Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 292.24
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid