Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Di Na Salt Dihydr. (Crystalline Powd./Electrophor.), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10618973
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10618973 500 g Glass Bottle 500g
10522965 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10618973 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP120500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
For minimization of metal ion impurities in reaction buffers
The disodium salt of EDTA is a chelating agent for metal ions and is used extensively in molecular biology to minimize metal ion impurities in reaction buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate
Informazioni di decomposizione >252°C
Punto di fusione 252°C
Colore White
pH 4 to 6
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 3565
Informazioni di solubilità 0.005% max. Insoluble Matter
Peso formulazione 372.23
Percent Purity ≥99.0%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.