Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10687424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687424 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10676792 100 g Plastic bottle 100g
10175170 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10687424 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 209740025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25102-12-9 | C10H14K2N2O8·2H2O | 404.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25102-12-9
Formula molecolare C10H14K2N2O8·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 404.46
Numero MDL MFCD00150036
InChI Key JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
IUPAC Name dipotassium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Spécification
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Nota nome 99%
Punto di fusione 272.0°C
Colore White
pH 4 to 5 (5% soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 14, 3517
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 404.46
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.