Learn More
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate, 97%
Codice prodotto. 15791749 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15791749 25 g 25g
15701759 100 g 100g
15711759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15791749 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457930250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 194491-32-2
Numero MDL MFCD00078217
InChI Key AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name magnesium(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate
SMILES [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Intervallo percentuale saggio 96.0 % min. (on dry substance)
Formula molecolare C10H12MgN2Na2O8
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Molecular Weight (g/mol) 358.50
Peso formulazione 358.5