Learn More
EDTA disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B), For 1L standard solution, for complexometry, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B) |
| CAS max % | 15.84, 1.19, 6.41 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 Ea. |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |