Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, 99+%, ACS reagent
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
Informazioni di decomposizione | >252°C |
Punto di fusione | 252.0°C |
Colore | White to Yellow |
pH | 4.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Quantità | 100 g |
Fieser | 01,373 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H332-Nocivo se inalato.