Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, 99+%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent for molecular biology
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
| Absorbance | (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.2 max. at 260nm |
| Punto di fusione | 252.0°C |
| Colore | White |
| pH | 4 to 5 (5% soln. at 25°C) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 100 g |
| Indice di Merck | 153565 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate