Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, 99+%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 11329886 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11329886 500 g Plastic bottle 500g
10524151 100 g Plastic bottle 100g
10339513 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11329886 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 327205000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent for molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Absorbance (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.2 max. at 260nm
Punto di fusione 252.0°C
Colore White
pH 4 to 5 (5% soln. at 25°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Indice di Merck 153565
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Peso formulazione 372.23
Percent Purity 99+%
Grado Biologia molecolare
Materia insolubile 0.005% max
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.