Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate, ≥99%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11406541 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11406541 100 g -
11496531 50 g -
11416541 250 g -
11426541 500 g 500g
11436541 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11406541 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219482280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 100 g
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Peso formulazione 372.2
Percent Purity ≥99%
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Crystalline Powder