Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10706481 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10706481 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10675102 100 g Recipiente per polveri in plastica 100g
10355410 250 g Recipiente per polveri in plastica 250g
10716481 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10154663 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10706481 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/0650/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL 150037
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 252°C
Colore White
pH 4 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 372.23g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304-IN CASO DI INALAZIONE:.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA