Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10716481 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
5kg
Codice prodotto. 10716481
Marca: Fisher Chemical D/0650/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL 150037
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 252°C
Colore White
pH 4 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 372.23g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica