Learn More
EDTA disodium salt dihydrate, Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry, Solstice
Codice prodotto. 15604270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
500g
50g
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15604270 1 kg 1kg
15634270 50 g 50g
15694260 100 g 100g
15664270 6 x 50 g pezzi 6
15624270 500 g 500g
15644270 6 x 100 g pezzi 6
15654270 6 x 1 kg pezzi 6
15614270 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15604270 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 345491KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-04-2027
Aggiungi al carrello
Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Punto d'infiammabilità >100°C (>212°F)
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
Peso formulazione 372.24g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.