Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.01M (0.02N), NIST Standard Concentrate, for volumetric analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10059981 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
1 fiala
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10059981 1 Ampule Ampoule 1 fiala
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10059981 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/3720C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Per analisi volumetrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 139-33-3
Colore Colorless
Imballaggio Ampoule
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Quantità 1 Ampule
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Forma fisica Liquid