Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution, 0.01M, Solstice
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Formula lineare | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| Peso formulazione | 336.21g/mol |