Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP , Fisher Chemical™
56.30 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Descrizione
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Specifica
Colore | Colorless |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 2.5 L |
IUPAC Name | disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate |
Forma fisica | Liquid |