Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP , Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10568230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10568230 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10000190 10 L Bag in box 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10568230 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/3700/17
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 139-33-3 | Molecular Formula: C10H14N2Na2O8 | Molecular Weight: 336.21 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-33-3
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 336.21
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Colore Colorless
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 2.5 L
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Forma fisica Liquid