Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.1M (0.2N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP , Fisher Chemical
Codice prodotto. 10558230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10558230 1 L HDPE plastic bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10558230 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/3700/15
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
1L, HDPE plastic bottle
Ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 139-33-3
Colore Colorless
Imballaggio HDPE plastic bottle
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Quantità 1 L
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Forma fisica Liquid