Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution, 0.2M, Solstice
Codice prodotto. 15694800 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Cubitainer
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15694800 5 L Cubitainer 5L
15674800 1 L Poly Bottle 1L
15684800 5 L Poly Bottle 5L
15604810 6 x 1 L Poly Bottle pezzi 6
15664800 10 L Cubitainer 10L
15654800 10 L Poly Bottle 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15694800 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 351025LVP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    260.37€ / 5L
    Risparmia 22.63€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.2 M EDTA-Na2, for complexometry
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Specifica
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Peso formulazione 336.21g/mol
Imballaggio Cubitainer
Quantità 5 L