Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution volumetric, Solstice
Codice prodotto. 15654250 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15654250 1 L 1L
15664250 500 mL 500mL
15684250 6 x 500 mL pezzi 6
15674250 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15654250 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 345431L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    120.80€ / 1L
    Risparmia 10.20€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Volumetric, for water hardness determination (1 ml = 1 German degree of hardness in 100 ml of water)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-33-3
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 336.21
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Peso formulazione 336.21g/mol