Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30137908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137908 250 g 250g
30136458 100 g 100g
30010604 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137908 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE918335250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139-33-3
Formula molecolare C10 H14 N2 O8 . 2Na
Molecular Weight (g/mol) 336.206
Sinonimo Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt (1:2), Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, disodium salt (8CI), Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt (9CI), Chelaplex, Chelaplex III, Chelaton III, Chelest 200, Chelest 2BS, Chelest B, Clewat N, Clewat N 2, Complexon III, Disodium (ethylenedinitrilo)tetraacetate, Disodium EDTA, Disodium diacid ethylenediaminetetraacetate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Disodium edathamil, Disodium edetate, Disodium ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetate, Disodium ethylenediaminetetraacetate, Disodium ethylenediaminetetraacetic acid salt, Disodium sequestrene, Disodium tetracemate, Disodium versenate, Disodium versene, Dissolvine Na 2T, Dissolvine Na 2x, Dissolvine Na2, Dissolvine Na2S, Dotite 2NA, EDTA disodium salt, Edathamil disodium, Edeta BD, Edetate Disodium, Endrate disodium, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, Ethylenedinitrilotetraacetate disodium, F 1, F 1 (complexon), Idranal III, Khelaton 3, Komplexon III, Mavacid ED 4, Metaquest B, Nervanaid Ba2, Perma Kleer Di Crystals, Salina, Selekton B2, Sequestrene Na2, Sodium versenate, TW 204, Tetracemate disodium, Titriplex III, Trilon BD, Triplex III, VRP 1034, Versene NA, Versene Na2, Versene disodium salt, Versonol 120, Zonon D
IUPAC Name disodium;2-[2-[carboxylatomethyl(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetate
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico Disodium Edetate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 336.0546
Percent Purity >95%