Learn More
Ethylenediaminetetraacetic acid, (EDTA), 0.5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15748687 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15748687 500 mL Nalgene bottle 500mL
15825388 100 mL Nalgene bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15748687 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J15694.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Chelating agent used in many enzyme buffers and at higher concentrations, as enzyme inactivator | CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.238 g/mol
Chelating agent used in many enzyme buffers and, at higher concentrations, as an enzyme inactivator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.238
Numero MDL MFCD00150037
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid
Imballaggio Nalgene bottle
Quantità 500 mL
Beilstein 3900609
Grado Molecular Biology, Ultrapure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M
Forma fisica Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, 0.5M soln.
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium EDTA, Sodium hydroxide