Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Electrophoresis Grade, 5kg, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11471562 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471562 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11471562 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04800684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00€
    496.65€ / 5kg
    Risparmia 25.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
60-00-4 (EDTA) Purity: ≥99.5% Heavy metals (as Pb): <<10 ppm Iron (Fe): <<10 ppm Sulfated ash: <<0.1%
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Formula molecolare C10H16N2O8
Numero MDL MFCD00003541
Quantità 5 kg
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC Name 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine Tetraacetic Acid