Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, Electrophoresis Grade, 99.4+%
Codice prodotto. 15470457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15470457 2.5 kg 2.50kg
15450457 100 g 100g
15460457 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15470457 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J65585.A4
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-00-4
Formula molecolare C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
Numero MDL MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid
Punto di fusione ∽245°C (decomposition)
Colore White
Densità 0.68
Formula lineare (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantità 2.5 kg
Beilstein 1716295
Indice di Merck 143517
IUPAC Name 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
Peso formulazione 292.24
Percent Purity ≥99.4%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Powder