Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate |
| Punto di fusione | 300.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 102% (on dry substance) (Complexometry) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 500 g |
| Informazioni di solubilità | (16% in water) Clear solution |
| Peso formulazione | 416.21 |
| Percent Purity | 99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?