Learn More
E4F1 Antibody (PCRP-E4F1-2D1), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602577 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602577 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602577 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308349PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
E4F1 Monoclonal specifically detects E4F1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene E4F1
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-E4F1-2D1
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene E4F transcription factor 1p50E4F, E4FMGC99614, EC 6.3.2.-, p120E4F, Putative E3 ubiquitin-protein ligase E4F1, Transcription factor E4F, transcription factor E4F1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human E4F1 protein (Uniprot: Q66K89)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1877
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus