Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
500g; Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 85715-60-2 |
| Punto di fusione | 300.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (corrected for water) (Complexometry) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C10H13N2Na3O8 |
| Formula lineare | (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H·xH2O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium salt hydrate