Learn More
Ethylhexyl triazone, MedChemExpress
Descrizione
Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylhexyl triazone |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 88122-99-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C48H66N6O6 |
| Sinonimo | Octyl triazone |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only