Learn More
Ethylhexyl triazone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481586
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481586 500 mg 500mg
16455236 100 mg -
16401139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16481586 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY109655
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylhexyl triazone
Forma fisica Solid
CAS 88122-99-0
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C48H66N6O6
Sinonimo Octyl triazone
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O
Molecular Weight (g/mol) 823.07
Peso formulazione 823.07
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only