Learn More
Ethylmagnesium bromide, 0.9M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10570633 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570633 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10444833 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10570633 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 210471000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 925-90-6 , 109-99-9
Formula molecolare C2H5BrMg
Molecular Weight (g/mol) 133.27
Numero MDL MFCD00000043
InChI Key TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
SMILES CC[Mg]Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylmagnesium bromide
Colore Black-Brown to Brown
Nota nome 1M Solution in THF
Concentrazione 0.85 to 1.15M
Densità 1.0100g/mL
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 1.01
Formula lineare C2H5MgBr
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Fieser 02,205; 08,510; 11,574
Forma fisica Soluzione
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC Name magnesium;ethane;bromide
Peso formulazione 133.27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl magnesiumbromide, 1M solution in THF
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.