Learn More
Ethylmalonic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411929
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 16411929
Marca: Medchem Express HY34740
MedChemExpress Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylmalonic acid
Forma fisica Solid
CAS 601-75-2
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H8O4
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (1892.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CC)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 132.11
Peso formulazione 132.11
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.