Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt, 97.0-101.0%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Ethylmercurithiosalicylic acid is an oxidizing reagent that inhibits sulfhydryl-containing active sites of several enzymes
- It is also known as thimerosal or 2-(ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt.
- It can bind to sulfhydryl compounds, such as glutathione, cysteine, and sulfhydryl groups of proteins
- Additionally, it can activate inositol triphosphate calcium channels on membranes of the endoplasmic reticulum, resulting in the regulation of cellular functions
Applications
- Ethylmercurithiosalicylic acid has been widely investigated as a preservative in medicinal laboratory research, including vaccine studies
- It has been shown to exhibit antifungal and antiseptic properties
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt |
| Punto di fusione | 232.0°C to 233.0°C |
| Colore | White to Cream |
| pH | 6 to 8 (1% soln.) |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Punto d'infiammabilità | 250°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (vacuum/P2O5) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate